Få mere at vide
Sodium pyrophosphate decahydrate, 99-103%, ACS reagent
Artikelnummer. 12387073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12387073 500 g 500g
12327203 100 g 100g
12317203 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12387073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448065000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-36-1
Molekylær formel Na4O7P2·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 446.05
InChI nøgle VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC navn tetranatrium;phosphonatphosphat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 93.8°C
Kemisk navn eller materiale Sodium pyrophosphate decahydrate
Smeltepunkt 80.0°C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99-103%
Lineær formel Na4P2O7·10H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia, insoluble in alcohol
Formel vægt 446.05
Procent renhed 99 to 103%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske