Få mere at vide
Sodium pyrophosphate decahydrate, 97+%
Artikelnummer. 11429210
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429210 250 g 250g
11409210 1000 g 1000g
11419210 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16195.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
Natriumpyrophosphatdecahydrat bruges som et buffermiddel, et emulgeringsmiddel, et fortykningsmiddel, et fødevareadditiv og et dispergeringsmiddel. Det virker som et tandstensbekæmpende middel i tandpasta og tandtråd og bruges til at fjerne calcium og magnesium fra spyt og derved undgå dets aflejring på tænderne. Det bruges i rengøringsmidler for at forhindre aflejring på klud. Det er nyttigt til fremstilling af en EDTA-natriumpyrophosphatekstraktionsbuffer til mikrocystinanalyse af jordprøver. I antimikrobielle undersøgelser bruges det som et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumpyrophosphatdecahydrat bruges som et buffermiddel, en emulgator, et fortykningsmiddel, et fødevaretilsætningsstof og et dispergeringsmiddel. Det virker som et tandstensbekæmpende middel i tandpasta og tandtråd og bruges til at fjerne calcium og magnesium fra spyt og derved undgå dets aflejring på tænderne. Det bruges i rengøringsmidler for at forhindre aflejring på klud. Det er nyttigt til fremstilling af en EDTA-natriumpyrophosphatekstraktionsbuffer til mikrocystinanalyse af jordprøver. I antimikrobielle undersøgelser bruges det som et chelateringsmiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol og ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-36-1
Molekylær formel H20Na4O17P2
Molekylvægt (g/mol) 446.05
MDL nummer MFCD00149200
InChI nøgle VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC navn tetranatrium;phosphonatphosphat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pyrophosphate decahydrate
Smeltepunkt 79.5°C
pH 9.5 to 10.5
Mængde 250 g
Lineær formel Na4P2O7·10H2O
Merck Index 14,9240
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formel vægt 446.06 (265.90 Anhydrous)
Procent renhed ≥97%
Lugt Odorless
Tæthed 1.82