Få mere at vide
Natriumpyrofosfat, vandfri og teknologisk.
Artikelnummer. 11356778
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356778 250 g 250g
11346778 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013439.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265,90 g/mol
Vandblødgøringsmiddel, metalrens, sæbe- og syntetisk detergentbuilder, generelt sekvestreringsmiddel, ved elektroudfældning af metaller. Natriumpyrophosphat bruges i blødgøringsmiddel, vaskemiddel, emulgeringsmiddel, metalrens og kosttilskud. Det fungerer som buffermiddel, fortykningsmiddel og dispergeringsmiddel. Det fungerer også som tandstensbekæmpende middel i tandpasta og tandtråd. Derudover bruges det som et chelateringsmiddel i antimikrobielle undersøgelser. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof i almindelige fødevarer såsom kyllingenuggets, krabbekød og tun på dåse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Vandblødgøringsmiddel, metalrens, sæbe- og syntetiske detergentbuilder, generelt sekvestreringsmiddel, ved elektroaflejring af metaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-88-5
Molekylær formel Na4O7P2
Molekylvægt (g/mol) 265.90
MDL nummer MFCD00003513
InChI nøgle FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
PubChem CID 24403
ChEBI CHEBI:71240
IUPAC navn tetranatrium;phosphonatphosphat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium pyrophosphate
Smeltepunkt 988 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.534 g/mL
Lineær formel Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, med langsom hydrolyse til natriumorthofosfat. Opløselig i vand; Uopløseligt i ethylalkohol.
Formel vægt 265.9
Grad Teknisk