Få mere at vide
Sodium pyrophosphate, anhydrous, tech.
Beskrivelse
Vandblødgøringsmiddel, metalrens, sæbe- og syntetisk detergentbuilder, generelt sekvestreringsmiddel, ved elektroudfældning af metaller. Natriumpyrophosphat bruges i blødgøringsmiddel, vaskemiddel, emulgeringsmiddel, metalrens og kosttilskud. Det fungerer som buffermiddel, fortykningsmiddel og dispergeringsmiddel. Det fungerer også som tandstensbekæmpende middel i tandpasta og tandtråd. Derudover bruges det som et chelateringsmiddel i antimikrobielle undersøgelser. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof i almindelige fødevarer såsom kyllingenuggets, krabbekød og tun på dåse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Vandblødgøringsmiddel, metalrens, sæbe- og syntetiske detergentbuilder, generelt sekvestreringsmiddel, ved elektroaflejring af metaller
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium pyrophosphate |
| Smeltepunkt | 988°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na4P2O7 |
| Merck Index | 14,9240 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,with slow hydrolysis to sodium orthophosphateSoluble in water; Insoluble in ethyl alcohol. |
| Formel vægt | 265.9 |
| Vis mere |