Få mere at vide
Natriumpyrofosfat, 98%
Artikelnummer. 11478177
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478177 1000 g 1000g
11488177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17546.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7722-88-5 ∣ Na4O7P2 ∣ 265,90 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriumpyrofosfat bruges i vandblødgørende, vaskemiddel, emulgeringsmiddel, metalrens og kosttilskud. Det fungerer som buffer, fortykningsmiddel og dispersionsmiddel. Det virker også som tandstenskontrolmiddel i tandpasta og tandtråd. Derudover bruges det som kelaterende middel i antimikrobielle studier. Det bruges også som fødevaretilsætningsstof i almindelige fødevarer som kyllingenuggets, krabbekød og dåsetun.
Opløselighed
Opløselig i vand. Uopløselig i ethylalkohol.
Bemærk
Hygroskopisk. Uforenelig med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-88-5
Molekylær formel Na4O7P2
Molekylvægt (g/mol) 265.90
MDL nummer MFCD00003513
InChI nøgle FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
PubChem CID 24403
ChEBI CHEBI:71240
IUPAC navn tetranatrium;phosphonatphosphat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pyrophosphate
Smeltepunkt 988 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 1000 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.534
Lineær formel Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethylalkohol.
Formel vægt 265.9
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium pyrophosphate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium pyrophosphate