Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrophosphat, 200 mM bufferopløsning.
Beskrivelse
Natriumpyrophosphat, 200 mM bufferopløsning. bruges i laboratoriet som buffermiddel. DSPP er blevet brugt som et chelateringsmiddel i antimikrobielle undersøgelser. Tetrabasisk pyrophosphat eller TSPP (sc-203404; sc-236921) har vist sig at være nyttig i fremstillingen af en EDTA-natriumpyrophosphatekstraktionsbuffer til mikrocystinanalyse af jordprøver. Det er et populært hævemiddel, der findes i bagepulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumpyrophosphat, 200mM bufferopløsning. bruges i laboratoriet som buffermiddel. DSPP er blevet brugt som et chelateringsmiddel i antimikrobielle undersøgelser. Tetrabasisk pyrophosphat eller TSPP (sc-203404; sc-236921) har vist sig at være nyttig i fremstillingen af en EDTA-natriumpyrophosphatekstraktionsbuffer til mikrocystinanalyse af jordprøver. Det er et populært hævemiddel, der findes i bagepulver.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Uopløseligt i alkohol og ammoniak.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 mM bufferopløsning. |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |