Få mere at vide
Sodium Pyrophosphate, 10-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548184 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548184 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15548184 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 385001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-36-1
Molekylær formel H20Na4O17P2
Molekylvægt (g/mol) 446.05
InChI nøgle VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC navn tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Pyrophosphate
Navn note 10-Hydrate
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Formel vægt 446.06
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.82kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM PYROPHOSPHATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM PYROPHOSPHATE