Få mere at vide
Natriumpropypparaben, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 202.0606 |
| Procent renhed | >95% |