Få mere at vide
Natriumpropyl parahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17973636
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17973636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17973636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0432.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumpropyl parahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Analyt- eller komponentnavne Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC navn natrium; 4-propoxycarbonylphenolat
Molekylvægt (g/mol) 202.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 202,0606 g/mol