Få mere at vide
Natriumpropyl parahydroxybenzoat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 35285-69-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 O3 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium Propyl Parahydroxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| Vis mere |