Få mere at vide
Natriumpropionat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionic acid sodium salt |
| CAS | 137-40-6 |
| Molekylær formel | C3 H5 O2 . Na |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Sodium propionate, Sodium propanoate, Propionic acid sodium salt, Propanoic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Propanoic acid, sodium salt (9CI), Propionic acid, sodium salt (8CI), Bioban-S, Deketon, Impedex, Mycoban, Napropion, Ocuseptine, Propi-Ophtal, Propiofar, Propion, Propisol, Sodium ethanecarboxylate, Whit-Pro |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.06 |
| Formel vægt | 96.0187 |