Få mere at vide
Sodium Propionate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10182680 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182680 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10182680 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 285°C
CAS 137-40-6
Farve White
pH 8 to 10.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C3H5NaO2
MDL nummer 2759
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
InChI nøgle JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;propanoate
Molekylvægt (g/mol) 96.061
PubChem CID 2723816
Formel vægt 96.06g/mol
Emballage Plastic powder jar