Få mere at vide
Sodium Propionate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Propionate-D5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| Formel vægt | 101.05 |