Få mere at vide
Sodium Propionate-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Propionate-D5 |
| CAS | 202529-18-8 |
| Molekylær formel | C3D5NaO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanoic-d5 acid, sodium salt (9 CI), Sodium propionate-D5, Sodium propionate-d5, Sodium propanoate-d5, Propionic acid-d5 sodium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| SMIL | O=C([O-])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H].[Na+] |
| IUPAC navn | sodium propanoate-d5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.09 |
| Formel vægt | 101.05 g/mol |
| Vis mere |