Få mere at vide
Natriumpropionat, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Natriumpropionat bruges som fødevarekonserveringsmiddel, som skimmelhæmmer i bageriprodukter og i insektcellekulturer. Det bruges også i lægemidler, kosmetik, landbrug og dyrefoder som konserveringsmiddel. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Yderligere hæmmer det væksten af mælkesyrebakterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium propionate |
| Smeltepunkt | 285 °C til 291 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3CH2CO2Na |
| Mængde | 2500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8669 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 96.06 |
| Procent renhed | 99% |