Få mere at vide
Natriumpropionat, 99%
Artikelnummer. 11468027
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468027 500 g 500g
11478027 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17440.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 137-40-6 | C3H5NaO2 | 96,061 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Natriumpropionat bruges som fødevarekonserveringsmiddel, som skimmelhæmmer i bageriprodukter og i insektcellekulturer. Det bruges også i lægemidler, kosmetik, landbrug og dyrefoder som konserveringsmiddel. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Yderligere hæmmer det væksten af mælkesyrebakterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-40-6
Molekylær formel C3H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.061
MDL nummer MFCD00002759
InChI nøgle JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium propionate, sodium propanoate, propionic acid sodium salt, propanoic acid, sodium salt, napropion, ocuseptine, deketon, impedex, keenate, propiofar
PubChem CID 2723816
IUPAC navn natrium; propanoat
SMIL CCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium propionate
Smeltepunkt 285 °C til 291 °C
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CH2CO2Na
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8669
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 96.06
Procent renhed 99%