Få mere at vide
Sodium Propionate-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Propionate-3,3,3-D3 |
| CAS | 1210410-35-7 |
| Molekylær formel | C3 D3 H2 O2 . Na |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium propionate-3,3,3-D3, Sodium propanoate-3,3,3-d3, Propanoic-3,3,3-d3 acid sodium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3,3,3-trideuteriopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.079 |
| Formel vægt | 99.038 g/mol |
| Vis mere |