missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Pregnenolone-17alpha,21,21,21-d4 Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30411467
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411467 10 mg
30414110 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30411467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP71222110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1485492-21-4
Molekylær formel C21H27D4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 422.55
Synonym (3β)-3-(Sulfooxy)pregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 sodium salt, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 hydrogen sulfate sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-D4 sulfate sodium salt, Pregnenolone-3-sulfate-17α,21,21,21-d4 sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 3β-sulfate sodium salt, Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sodium sulfate, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one-17α,21,21,21-d4 sulfate sodium salt, Sodium Pregnenolone-17α,21,21,21-d4 sulfate, Sodium Pregnenolone-17alpha,21,21,21-d4 Sulfate
IUPAC navn sodium (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(acetyl-d3)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl-17-d sulfate
SMIL C[C@@](C1=CC2)(CC[C@H](O[S](=O)(O[Na])=O)C1)[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@](CC[C@]4([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O)([H])[C@]4(C)CC3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pregnenolone-17alpha,21,21,21-D4 Sulfate Sodium Salt
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D;
Formel vægt 422.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.