Få mere at vide
Sodium Pregnenolone-17alpha,21,21,21-d4 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregnenolone-17alpha,21,21,21-D4 Sulfate Sodium Salt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1/i1D3,17D; |
| Formel vægt | 422.2 |