Få mere at vide
Sodium Prasterone Sulfate, TRC
Artikelnummer. 30424219
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30424219 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30424219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS673250100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dehydroepiandrosterone 3-sulfate sodium salt (DHEAS) (as free sulfate)
CAS 1099-87-2
Molekylær formel C19 H27 O5 S . Na
Mængde 100 mg
Synonym Androst-5-en-17-one','3-(sulfooxy)-','sodium salt (1:1)','(3β)-, Androst-5-en-17-one','3-(sulfooxy)-','sodium salt','(3β)- (9CI), Androst-5-en-17-one','3β-hydroxy-','hydrogen sulfate','sodium salt (6CI,7CI,8CI), DHA-S, DHEA sulfate sodium salt, Dehydroepiandrosterone sulfate sodium salt, Dehydroisoandrosterone sulfate sodium salt, Mylis, NSC 72822, Prasterone sodium sulfate, Sodium dehydroepiandrosterone sulfate, Sodium dehydroepiandrosterone-3-sulfate, Sodium prasterone sulfate, Teloin
InChI formel InChI=1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS(=O)(=O)[O-])[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn sodium;[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 390.47
Formel vægt 390.1477