Få mere at vide
Natriumkaliumtartrat-tetrahydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486602 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486602 5 kg 5kg
11476602 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486602 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215015605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 DKK
    2342.95 DKK / 5kg
    Spare 117.05 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
MDL nummer MFCD00150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde ≥99%
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 282.218
Formel vægt 282.2
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.