Få mere at vide
Natriumkaliumtartrat-tetrahydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476602 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476602 1 kg -
11486602 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476602 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215015601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 6381-59-5
Molekylær formel C4H12KNaO10
MDL nummer MFCD00150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥99%
InChI nøgle VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC navn kalium;natrium;2,3-dihydroxybutandioat;tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 282.218
Formel vægt 282.2
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.