Få mere at vide
Natriumpolyfosfat, rent
Artikelnummer. 10268893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10268893 1 kg Plastflaske 1kg
10055293 250 g Plastflaske 250g
10025533 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10268893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 DKK
    414.65 DKK / 1kg
    Spare 76.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 50813-16-6 ∣ (NaO3P)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50813-16-6
Molekylær formel (NaO3P)n
MDL nummer MFCD00134118
Synonym hexasodium oxido oxido phosphonatooxy phosphoryl oxy phosphoryl oxy phospho phosphonato oxy phosphinate
IUPAC navn Natriumpolyfosfat
SMIL [Na]OP(-*)(=O)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium polyphosphate
Smeltepunkt 600,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel (NaPO3)n
Merck Index 15, 8773
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000 g/l (20 °C)
Procent renhed 65 til 70%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium polyphosphate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.