Få mere at vide
Natrium, plasma standardopløsning, Specpure™ Na 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11321389
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321389 50 mL 50ml
11331389 100 mL 100ml
11480340 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013832.AD
 Begrænset vare
På lager
Na2CO3 i 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Na2CO3 in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00085307
Tekniske data
Navn note Na 1000μg/mL
Damptryk 23hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL