Få mere at vide
Sodium, plasma standard solution, Specpure™ Na 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11450430
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11450430
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014400.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Na2CO3 in 5% HNO3
Natrium, plasma standardopløsning bruges som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Na2CO3 in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00085307
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium, plasma standard solution
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Opløselighed Miscible with water
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Sodium carbonate: 2.3%; Water: 92.7%