Få mere at vide
Natriumpivalathydrat, 98%
Artikelnummer. 10729334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10729334 50 g 50g
10541483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364710500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 143174-36-1 | C5H9NaO2 | 124,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143174-36-1
Molekylær formel C5H9NaO2
Molekylvægt (g/mol) 124.12
MDL nummer MFCD00150782
InChI nøgle SJRDNQOIQZOVQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trimethylacetate hydrate, sodium pivalate hydrate, sodium hydrate pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate, acmc-20ajn9, sodiumtrimethylacetatehydrate, c5h9o2.na.h2o, trimethylacetic acid sodium salt hydrate, sodium 2,2-dimethylpropanoate-water 1/1/1
PubChem CID 23666172
IUPAC navn natrium;2,2-dimethylpropanoat;hydrat
SMIL [Na+].CC(C)(C)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium pivalate hydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCO2Na·xH2O
Mængde 50 g
Formel vægt 142.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium pivalate hydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.