Få mere at vide
Natriumpicosulfat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322545
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322545 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322545 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16970950AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Analyt- eller komponentnavne Sodium Picosulfate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H13 N O8 S2 . 2 Na
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium Picosulfate, Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, bis(hydrogen sulfate) (ester) disodium salt (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol bis(hydrogen sulfate) disodium salt, DA 1773, Disodium bis[4-[(hydroxysulfonyl)oxy]phenyl](2-pyridyl)methane, Evacuol, Guttalax, Guttalax-Fher, LA 391, Laxoberal, Laxoberon, Neopax, Pico-Salax, Picolax, Picosulfate sodium, Picosulfol, Rapilax
InChI formel InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
IUPAC navn disodium; [4-[pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyphenyl)methyl]phenyl] sulfat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 481.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 480,9878 g/mol