Få mere at vide
Natriumfosfonoformat-hexahydrat, 98+%
Artikelnummer. 11466526
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466526 25 g 25g
11446526 1 g 1g
11456526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24784.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 34156-56-4 | CH12Na3O11P | 300,04 g/mol
Natriumphosphonoformiathexahydrat virker som et antiviralt middel og revers transkriptasehæmmer. Det bruges også til at hæmme viral DNA-polymerase. Yderligere bruges den som en type II Pi-transportørhæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphosphonoformiathexahydrat virker som et antiviralt middel og revers transkriptasehæmmer. Det bruges også til at hæmme viral DNA-polymerase. Yderligere bruges den som en type II Pi-transportørhæmmer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34156-56-4
Molekylær formel CH12Na3O11P
Molekylvægt (g/mol) 300.04
MDL nummer MFCD00150176
InChI nøgle ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Synonym foscarnet sodium hexahydrate, sodium phosphonatoformate hexahydrate, unii-964ys0oog1, foscarnet trisodium hexahydrate, phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate, trisodium phosphonoformte hexahydrate, sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, phosphonoformic acid, trisodium salt, hexahydrate, trisodium foscarnet 3-hexahydrate, formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate
PubChem CID 169569
ChEBI CHEBI:60269
SMIL O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphonoformate hexahydrate
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn trinatriumhexahydratphosphonatformiat
Formel vægt 300,08 (191,98 Vandfri)
Procent renhed ≥98%