Få mere at vide
Natriumfosfonoformat-hexahydrat, 98+%
Beskrivelse
Natriumphosphonoformiathexahydrat virker som et antiviralt middel og revers transkriptasehæmmer. Det bruges også til at hæmme viral DNA-polymerase. Yderligere bruges den som en type II Pi-transportørhæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumphosphonoformiathexahydrat virker som et antiviralt middel og revers transkriptasehæmmer. Det bruges også til at hæmme viral DNA-polymerase. Yderligere bruges den som en type II Pi-transportørhæmmer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphonoformate hexahydrate |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | trinatrium;phosphonatformiat;hexahydrat |
| Formel vægt | 300,08 (191,98 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |