Få mere at vide
Sodium phosphite dibasic pentahydrate, 98%
Artikelnummer. 11994281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11994281 250 g Glasflaske 250g
11984281 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428502500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13517-23-2 | HNa2O35H2O | 216.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-23-2
Molekylær formel HNa2O35H2O
Molekylvægt (g/mol) 216.02
Synonym sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-sodium hydrogen phosphite, di-sodium hydrogen phosphite pentahydrate, disodium pentahydrate hydrogen phosphite, 2na.ho3p.5h2o, di-sodiumhydrogenphosphitepentahydrate, disodium hydrogenphosphite pentahydrate, etidronate disodium related compound a, united states pharmacopeia usp reference standard
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15,8793
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 216.02
Procent renhed 98%