Få mere at vide
Natriumphosphat tribasisk dodecahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
500 g, 500g
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate
Mængde 500 g
Lineær formel Na3PO4 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 380.12g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Tæthed 1.62g/mL at 25°C
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumphosphat tribasisk dodecahydrat, Honeywell Fluka™ >