Få mere at vide
Natriumfosfattribas Dodekahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15622180
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15622180 500 g 500g
15612180 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622180 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 222003500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
ACS reagens,≥ 98 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Tribasic Dodecahydrate
Fysisk form Crystalline
Mængde 500 g
Lineær formel Na3PO4 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 380,12g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Tæthed 1,62 g/ml ved 25 °C