Få mere at vide
Natriumfosfat, tribasisk dodekahydrat, ekstra ren
Artikelnummer. 15161075 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15161075 1 kg Plastflaske 1kg
15234844 5 kg Plast tromle 5kg
15244844 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15161075 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 450660010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 DKK
    282.09 DKK / 1kg
    Spare 19.91 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10101-89-0 ∣ Na3O4P·12H2O ∣ 380,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel Na3O4P·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 380.13
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Smeltepunkt 75,0 °C
Fysisk form Pulver, nåle eller krystaller
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.62
Tæthed 1.6200g/mL
Lineær formel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15,8792
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 240 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 380.13
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.