Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, tribasisk dodecahydrat, 98%, til biokemi
Artikelnummer. 12685127 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12685127 500 g 500g
12612946 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685127 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    725.65 DKK / 500g
    Spare 124.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 10101-89-0 ∣ Na3O4P·12H2O ∣ 380,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel Na3O4P·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 380.13
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Smeltepunkt 75,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.62
Analyseprocentområde 98%
Tæthed 1.6200g/mL
Lineær formel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15,8792
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 240 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 380.13
Procent renhed 98%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate