Få mere at vide
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, 98%, for analysis
Artikelnummer. 10667934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667934 25 kg Fiber tromle 25kg
10082750 1 kg Plastflaske 1kg
10115693 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206520251
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel Na3O412H2O
Molekylvægt (g/mol) 380.13
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Smeltepunkt 75.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder, Needles or Crystals
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Opløselighedsinformation Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 380.13
Procent renhed 98%
Grad Analyser
Emballage Fiber tromle
Specifik vægtfylde 1.62
Tæthed 1.6200g/mL