Få mere at vide
Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10582364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10582364
Brand: Thermo Scientific Acros 424400025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel Na3O412H2O
Molekylvægt (g/mol) 380.13
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Smeltepunkt 75.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Opløselighedsinformation Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 380.13
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.62
Tæthed 1.6200g/mL