missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Natriumphosphat tribasisk dodecahydrat,≥ 98,0 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15686860

Natriumphosphat tribasisk dodecahydrat,≥ 98,0 % (T), Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7120823 Shop alle Honeywell Fluka produkter
250 g, Poly bottle, 250g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15686860

Brand: Honeywell-Fluka 71911250G

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!


Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,0 % (T)

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Smeltepunkt ∼75°C
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
Lineær formel Na3PO4 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation 70g/L at 20°C
Formel vægt 380.12g/mol
Procent renhed ≥98.0% (T)
Emballage Poly bottle
Tæthed 1.62g/mL at 25°C; Bulk Density: 900 kg/m3
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Natriumphosphat tribasisk dodecahydrat,≥ 98,0 % (T), Honeywell Fluka™ >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.