missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumphosphat tribasisk dodecahydrat,≥ 98,0 % (T), Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15686860 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15686860

Brand: Honeywell-Fluka 71911250G

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,0 % (T)

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trisodium;phosphate;dodecahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Smeltepunkt ∼75°C
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
Lineær formel Na3PO4 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation 70g/L at 20°C
Formel vægt 380.12g/mol
Procent renhed ≥98.0% (T)
Emballage Poly bottle
Tæthed 1.62g/mL at 25°C; Bulk Density: 900 kg/m3
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.