Få mere at vide
Natriumfosfattribasisk dodecahydrat, ≥98,0% (T), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate tribasic dodecahydrate |
| Smeltepunkt | ∼75 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Poly flaske |
| Tæthed | 1,62 g/ml ved 25 °C; Bulk-densitet: 900 kg/m3 |
| Lineær formel | Na3PO4 · 12H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Opløselighedsinformation | 70g/L ved 20 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: tir-sodium phosphate-12-hydrate