Få mere at vide
Sodium phosphate, tribasic, anhydrous, tech.
Artikelnummer. p-4407929
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11326778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013438.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7601-54-9 | Na3O4P | 163.939 g/mol
Natriumphosphat, tribasisk bruges i sæber, rengøringsmidler, fotografiske fremkaldere, blødgøringsmidler og kedelkalkfjernere. Det bruges som et fødevaretilsætningsstof, som rengøringsmidler, som et proteinudfældningsmiddel og en aktiv ingrediens i flusmidler designet til at deoxygenere non-ferro-metaller til støbning. Det bruges til at fremstille chloreret trinatriumphosphat ved at reagere med natriumhypochlorit og bruges som desinfektionsmiddel og blegemiddel. Desuden bruges det i mælkeerstatninger og til at hæmme skimmelsvamp. Derudover er det ansat i keramikproduktion. Det bruges også til konservering af biologisk aktive jordprøver og fraktionering af nukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-54-9
Molekylær formel Na3O4P
Molekylvægt (g/mol) 163.939
MDL nummer MFCD00003510
InChI nøgle RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate, sodium orthophosphate, tromete, tribasic sodium phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, oakite, sodium phosphate, anhydrous, trisodium orthophosphate, phosphoric acid trisodium salt, trinatriumphosphat
PubChem CID 24243
ChEBI CHEBI:37583
IUPAC navn trinatrium;phosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and carbon disulfide.
Formel vægt 163.94
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 1.62g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, tribasic, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trisodium phosphate