Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30137062
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137062 5 g
30136724 25 g
30003915 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6670455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel Na . H2 O . H2 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 137.99
Synonym Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
IUPAC navn natrium; dihydrogenfosfat; Hydrate
SMIL O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Formel vægt 137.9694
Procent renhed >95%