Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate |
| Mængde | 25 g |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 137.9694 |
| Procent renhed | >95% |