Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15646790
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15646790 1 kg 1kg
15656790 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15646790 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 715041KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    658.83 DKK / 1kg
    Spare 121.17 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (T)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate monobasic monohydrate
Mængde 1 kg
Lineær formel NaH2PO4 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 137,99g/mol
Procent renhed ≥99% (T)
Grad ACS/puriss. pa