Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,0% (T), Solstice
Artikelnummer. 16655913
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16655913 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16655913 Leverandør Fluka Leverandørnr. 7150425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15240.00 DKK
    13514.82 DKK / 25kg
    Spare 1725.18 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate monobasic monohydrate
Smeltepunkt 650 °C (vandfri stof)
CAS 10049-21-5
Farve Hvid
CAS Max % 1
pH 4.1 til 4.5
Mængde 25 kg
Molekylær formel H5NaO5P
Lineær formel NaH2PO4 · H2O
MDL nummer MFCD00149208
Synonym Monosodium phosphate; Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC navn natriumphosphorsyrehydrat
Molekylvægt (g/mol) 139.00
Grad ACS