Få mere at vide
Natriumphosphat, Monobasisk, Monohydrat, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528174 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528174 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15388491 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15528174 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 380205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 137.99
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Monobasisk, monohydrat
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 137.99
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.04kg