Beskrivelse
Natriumphosphat forekommer i flere former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) og tribasisk (Na3PO4). De fleste neutrale natriumphosphatbufferopløsninger består af blandinger af de monobasiske og dibasiske former i varierende grad, afhængigt af den ønskede pH.
- En tabel til fremstilling af 0,1 M natriumphosphatbuffer ved 25 C °under anvendelse af forskellige andele af monobasisk natriumphosphat og dibasisk natriumphosphat er blevet offentliggjort.
- En undersøgelse af virkningen af fryse-tø-lagringscyklusser på proteiner i natriumphosphat- og kaliumphosphatbufferopløsninger er blevet rapporteret.
- Effekten af 5mM natriumphosphat på effektiviteten af elektrosprayionisering (ESI) ionmobilitetsspektrometri (IMS) analyse er blevet evalueret.
- En protokol til oprensning af pyrogenfri muse IgG1 monoklonale antistoffer, som bruger 10 mM natriumphosphat (pH 7,4), er blevet offentliggjort.
- En ionparrende HPLC-metode til analyse af 5-aminosalicylsyre er blevet rapporteret.
- EN TLC metode til adskillelse af nukleotidsukkere i undersøgelsen af glycosyltransferaseaktivitet er blevet offentliggjort.
Monobasisk natriumphosphat, monohydrat har en bred vifte af anvendelser:
- Sekvestreringsmiddel, emulgator og buffer i fødevarer
- Bejdse i farvning
- Vægtning af silke i garvning
- Fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger
- Brandsikringsmiddel
- Ved lodning og slaglodning i stedet for borax
- Reagens og buffer i analytisk kemi
- Katartisk
- Afføringsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate Monobasic |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98,0 – 103,0% |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (100 mg/ml), hvilket giver en klar, farveløs opløsning. |
| IUPAC navn | natriumphosphorsyrehydrat |
| Formel vægt | 137,99g/mol |
| Procent renhed | 98.4% |
| Grad | USP |