Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk, monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11404656 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
0.5kg
Artikelnummer. 11404656
Brand: MP Biomedicals 02199202.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Har en meget høj bufferkapacitet. Natriumfosfat monobasisk, monohydrat, MP Biomedicals er et reagens med en række forskellige laboratorie-, industri- og fremstillingsanvendelser. De fleste neutrale natriumphosphatbufferopløsninger består af blandinger af natriumphos
Natriumphosphat forekommer i flere former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) og tribasisk (Na3PO4). De fleste neutrale natriumphosphatbufferopløsninger består af blandinger af de monobasiske og dibasiske former i varierende grad, afhængigt af den ønskede pH.
  • En tabel til fremstilling af 0,1 M natriumphosphatbuffer ved 25 C °under anvendelse af forskellige andele af monobasisk natriumphosphat og dibasisk natriumphosphat er blevet offentliggjort.
  • En undersøgelse af virkningen af fryse-tø-lagringscyklusser på proteiner i natriumphosphat- og kaliumphosphatbufferopløsninger er blevet rapporteret.
  • Effekten af 5mM natriumphosphat på effektiviteten af elektrosprayionisering (ESI) ionmobilitetsspektrometri (IMS) analyse er blevet evalueret.
  • En protokol til oprensning af pyrogenfri muse IgG1 monoklonale antistoffer, som bruger 10 mM natriumphosphat (pH 7,4), er blevet offentliggjort.
  • En ionparrende HPLC-metode til analyse af 5-aminosalicylsyre er blevet rapporteret.
  • EN TLC metode til adskillelse af nukleotidsukkere i undersøgelsen af glycosyltransferaseaktivitet er blevet offentliggjort.
Monobasisk natriumphosphat, monohydrat har en bred vifte af anvendelser:
  • Sekvestreringsmiddel, emulgator og buffer i fødevarer
  • Bejdse i farvning
  • Vægtning af silke i garvning
  • Fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler, kedelblandinger
  • Brandsikringsmiddel
  • Ved lodning og slaglodning i stedet for borax
  • Reagens og buffer i analytisk kemi
  • Katartisk
  • Afføringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.0–103.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
Formel vægt 137.99g/mol
Grad USP