Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434662 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11434662 500 g
1 options
Artikelnummer. 11434662 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191442.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Bredt anvendt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Natriumfosfat, monobasisk, monohydrat, MP Biomedicals er et reagens med meget høj bufferingskapacitet. Det er nyttigt i kombination med natriumfosfat, dibasisk, til fremstilling af
Natriumfosfat forekommer i flere former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) og tribasisk (Na3PO4). De fleste neutrale natriumfosfatbufferopløsninger består af blandinger af monobasisk og dibasisk form i varierende grad, afhængigt af den ønskede pH til anvendelsen. IIt anvendes i mange anvendelser, herunder oprensning af antistoffer.
Tekniske data
CAS 10049-21-5
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel H5NaO5P
MDL nummer MFCD00149208
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; Uopløseligt i ethanol.
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC navn natriumphosphorsyrehydrat
Molekylvægt (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formel vægt 137.99
Procent renhed 98,0% til 102,0%
Grad ACS