Få mere at vide
Natriumfosfat monobasisk monohydrat, for ACS-analyse 98,0 til 102,0 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate monobasic monohydrate |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| CAS | 10049-21-5 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98,0 til 102,0 % |
| Molekylær formel | H5NaO5P |
| MDL nummer | MFCD00149208 |
| Synonym | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Monobasic Monohydrate