Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, monohydrat, krystal, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558204 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15558204 2.5 kg Poly flaske Hver
15539670 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15558204 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 401105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Monobasisk, monohydrat
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 137.99
Grad Ultrapure Bioreagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.04kg