Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, monohydrat, krystal, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Shop All J.T.Baker ProductsDescription
- Til applikationer med væskekromatografi og molekylærbiologi
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate |
| Navn note | Monobasic, Monohydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 137.99 |
| Grad | Ultrapure Bioreagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.04kg |